Learn More
Sartorius™ Poids de réglage externe sans certificat d’étalonnage DKD
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
:
Masse : 30 g ± 0,3 mg
Description
- 5 g, 50 g et 5 kg dans un boîtier en bois, 30 g dans un contenant en plastique
- Poids d’étalonnage de 30 g ± 0,3 mg
- Certificat DAkkS
- Acier spécial non magnétisable
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certificat DAkkS |
| Description | Poids d’étalonnage |
| Matériau | Acier spécial, non magnétisable |
| Poids (métrique) | poids de calibrage de 5 g, 50 g, 5 kg, 30 g |