Learn More
Cole-Parmer™ Imprimante externe pour spectrophotomètre 7200
Code produit. 15502036
Click to view available options
Type:
Imprimante thermique directe
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15502036
Marque: Cole-Parmer™ 8305679
Utilisez cette imprimante externe avec le spectrophotomètre Jenway™ 7200 pour obtenir des résultats instantanés. L’imprimante externe Jenway pour spectrophotomètre 7200 imprime les graphiques de spectre et de cinétique verticalement afin d’optimiser la quantité d’informations affichées.
Utilisez cette imprimante externe avec le spectrophotomètre Jenway™ 7200 pour des résultats instantanés. L’imprimante externe Jenway pour spectrophotomètre 7200 imprime des graphiques de spectre et de cinétique verticalement pour maximiser la quantité d’informations affichées.
  • Se connecte via le port USB situé à l’arrière du spectrophotomètre
  • Batterie rechargeable
  • Fournis avec des câbles d’alimentation pour le Royaume-Uni, l’UE et les États-Unis
  • Le spectrophotomètre peut être réglé de manière à envoyer les résultats à l’imprimante manuellement ou automatiquement
Spécification
Compatibilité Spectrophotomètre Jenway 7200
Raccordements USB
Dimensions (L x l x H) 79,5 x 104,4 x 37,6 mm
Type Imprimante thermique directe
Tension 7,4 V
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètre Jenway 7200
Hauteur (impériale) 1,5 in
Hauteur (métrique) 37.6 mm
Comprend Batterie rechargeable
Interface USB ; interface Bluetooth Ver3.0
Longueur (impériale) 3.1 in.
Longueur (métrique) 79.5 mm
Processeur Compatible avec Microsoft Windows XP/VISTA/7/8/CE, Linux, Android
Résolution 203 dpi, 8 points/mm
Poids (impériale) 6.8 oz.
Poids (métrique) 193,5 g
Largeur (impériale) 4.1 in.
Largeur (métrique) 104.4 mm