Learn More
JULABO™ Capteur Pt100 externe
Click to view available options
Longueur (métrique):
300 mm
600 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Capteur en acier inoxydable
- Câble de 1,5 m
- À utiliser avec un large éventail de produits JULABO™ :
- Bains-marie à agitation
- Bains-marie
- Refroidisseurs à recirculation
- Cryothermostats
- Circulateurs réfrigérés
Spécification
Spécification
| Description | Capteur Pt100 externe |
| À utiliser avec (équipement) | JULABO™ Dyneo et Presto |
| Matériau | Acier inoxydable recouvert de PTFE |
| Dimensions | Câble : 1,5 m |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Diamètre (métrique) | 6 mm |