Learn More
Grant Instruments™ Sonde externe de température Pt1000
Click to view available options
Diamètre (métrique):
3 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Sonde externe à utiliser avec les systèmes de chauffage de blocs à sec QBD et QBH
Spécification
Spécification
| Matériau | Gaine de protection en acier inoxydable |
| Type | Accessoire, sonde de température |
| À utiliser avec (application) | Permet de contrôler la température dans l’échantillon ou dans le bloc |
| Comprend | Câble de 350 mm |
| Longueur (métrique) | 30 mm |
| Diamètre (métrique) | 3 mm |