Learn More
Ansell™ Gants pour immersion en latex de caoutchouc naturel, oranges Extra™ série 87-955
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- 50 % plus épais que les gants standard doublés
- Chloré pour une meilleure prise en main et une meilleure résistance chimique
- 100% de caoutchouc naturel sans remplisseurs pour une excellente résistance aux risques mécaniques
- Doublure 100 % coton pour une douceur, un confort et une absorption accrue
- Idéal pour les procédés chimiques, la préparation et la maintenance des équipements d’usine et lourds
Spécification
Spécification
| Matériau arrière | Latex de caoutchouc |
| Matériau de la manchette | Latex de caoutchouc naturel |
| Coating Material | Latex de caoutchouc naturel |
| Latex Free | Non |
| Type de produit | Gants pour immersion |
| Dimensions | 8 |
| Modèle | 87 / 955 |
| Épaisseur (métrique) | 0,75 mm |
| Couleur de manchette de gant | Orange |
| Type de manchette de gant | Structuré |
| Afficher plus |