Learn More
Daniels Healthcare™ Boîtes pour objets tranchants en polypropylène extra
Click to view available options
Capacité (métrique):
8,5 L
Conditionnement:
15 pièces
Description
- La chambre de rotation unique permet d’éviter le retrait du contenu
- La chambre rotative offre un avertissement complet qui aide à surmonter les risques liés au surremplissage
- Assurez-vous que la position du client est sûre et sécurisée
- La poignée robuste de type anse permet un transport simple et sûr
- Le conteneur est fabriqué conformément à la norme BS EN ISO 23907
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 8,5 L |
| Certifications/Conformité | BS EN ISO 23907 |
| Couleur | Jaune |
| Dimensions (L x l) | 198 x 78 mm |
| Longueur (métrique) | 198 mm |
| Quantité | 15/boîte |
| Largeur (métrique) | 78 mm |
| Comprend | Bouchon |
| À utiliser avec (application) | Pour la gestion des objets tranchants dans les zones d’accès public élevé |
| Matériau | Polypropylène |