Learn More
Gilson™ Bouchon de cartouche d’extraction
Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
8 ml
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
Description
- Bouchons ASPEC
- Gilson offre une variété de flacons et bouchons en vrac pour un grand nombre d’applications.
Spécification
Spécification
| Description | Bouchons ASPEC |
| Volume (métrique) | 1 ml |
| Matériau | PE naturel |
| Quantité | 1000/boîte |