Learn More
Gilson™ Bouchon de cartouche d’extraction
Code produit. 16676155 Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
8 ml
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
Code produit. 16676155
Marque: Gilson™ 2954730
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gilson offre une variété de flacons et bouchons en vrac pour un grand nombre d’applications.
  • Bouchons ASPEC
  • Gilson offre une variété de flacons et bouchons en vrac pour un grand nombre d’applications.
Spécification
Description Bouchons ASPEC
Volume (métrique) 6 ml
Matériau PE naturel
Quantité 1000/boîte
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt