Learn More
Lenz Laborglasintrumente Cartouche d’extraction pour solides
Code produit. p-7222662
Click to view available options
Capacité (métrique):
70 mL
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10070521
Marque: Lenz Laborglasintrumente 05431131
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Pour les solides
  • Pour inserts en verre pour solides
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) 70 mL
Matériau Verre borosilicaté 3.3
Numéro du joint conique standard NS 45/40