Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extracteurs type Thielepape
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 ml
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Tête d’extracteur avec cartouches d’extraction (porosité : 0)
- En tubulure DURAN™
- Condenseur Dimroth filetage GL 14
- Flacon à fond rond
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Porosité | 0 |
| Côté du joint conique standard | NS 45/40 |