Learn More
Fisherbrand™ Électrode pH pour cas extrêmes
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
S7
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | S7 |
| Matériau | Verre |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 80°C |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |