Learn More
Micronova™ Ruban pour salle blanche en polyimide supportant les températures extrêmes
Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Dimensions (LxW):
22 yd x 1 po
33 m x 12,7 mm (36 yd x 0,5 po)
33 m x 25,4 mm (36 yd x 1 po)
33 m x 19,05 mm (36 yd x 0,75 po)
36 yd x 0,125 po
36 yd x 0,25 po
36 yd. x 0,375 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le ruban pour salle blanche en polyimide supportant les températures extrêmes Micronova se compose d’un film en polyimide ambré transparent et d’un adhésif en silicone sensible à la pression. Conçu pour résister aux températures extrêmes, ce ruban est idéal pour le thermoscellage, les masques de soudure pour les circuits imprimés, l’isolation électrique résistante aux flammes, le laminage, le stockage à froid et la lyophilisation.
- Film en polyimide ambré transparent avec adhésif en silicone sensible à la pression
- Propriétés de résistance aux températures extrêmes : -70°C à 260°C (-100°F à 500°F)
- Convient aux applications à haute température et aux températures inférieures à zéro
- Se détache proprement de la plupart des substrats, même après une exposition à des températures extrêmes
- Idéal pour l’isolation électrique résistante aux flammes, les masques de soudure pour les circuits imprimés, le thermoscellage, le laminage, l’entreposage à froid et la lyophilisation
- Résistant à la plupart des produits chimiques, y compris les hydrocarbures, les alcools et les solvants halogénés
- Enroulé sur un mandrin en plastique
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | Certificate of Conformance, ISO 9001 Certified |
| Type d’adhésif | Silicone, Sensible à la pression |
| Revêtement | Polymer |
| Couleur | Ambré |
| Finition | High Gloss |
| Format | Tape |
| Matériau | PI |
| Type de produit | Rouleau résistant aux températures extrêmes |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |