Learn More
Leica Microsystems Oculaires
Code produit. p-8014718
Click to view available options
Distance de mise au point:
20 mm
23 B
Focalisable de 20 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11984409
Marque: Leica Microsystems 11507801
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le Leica DM1000 est l’instrument idéal pour les laboratoires biologiques, médicaux et cliniques. L’instrument peut être configuré pour répondre à des exigences spécifiques en choisissant parmi une sélection de tubes pour observation, de modules ergonomiques, d’objectifs et de commandes réglables. Veuillez noter qu’un système complet comprend l’unité de microscope principale, un tube pour observation et l’équipement à fond clair ou à contraste de phase. Les équipements fluorescents nécessitent également qu’un équipement à fond clair ou à contraste de phase soit commandé.
Spécification
Distance de mise au point 20 mm
Pouvoir grossissant 10X