Learn More
Carl Zeiss™ Optique E-PL
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Revêtement des surfaces en verre pour minimiser la lumière parasite
- Optique dotée d’un système de correction des couleurs à l’infini (ICS)
- Optique IC2S réduisant la lumière parasite avec contraste amélioré
Spécification
Spécification
| Type | Optique E-PL |
| Quantité | 1 de chaque |