Learn More
Esculape Laboratoire™ Station de lavage des yeux
Effectuez un soin des yeux en urgence avec la station de lavage oculaire Esculape™. Cette station est équipée d’éléments permettant de rincer les yeux et d’évacuer tout corps étranger de l’œil.
114.86€ - 215.18€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour l’élimination des particules ou de la poussière, réhydrate l’œil |
---|---|
Type de produit | Station de lavage des yeux |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11769522
|
Esculape Laboratoire™
8205200 |
Chlorure de sodium à 0,9 %, 500 ml |
114.86€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11987625
|
Esculape Laboratoire™
8205203 |
Inclut : solution à pH neutre bleue de 200 ml, une solution ophtalmique stérile vert bouteille de 500 ml |
215.18€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Position fixe avec support mural ;
- L’œillère ergonomique facilite le rinçage en continu
- Bouchons pour flacons à ouverture rapide
- Instructions en trois langues
- Durée de conservation de trois ans après ouverture
Spécification
Pour l’élimination des particules ou de la poussière, réhydrate l’œil | |
Station de lavage des yeux |