Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Alkoxyamine-PEG12-Biotin
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
L’alkoxyamine-PEG12-biotine Thermo Scientific EZ-Link est un réactif de biotinylation contenant un espaceur polyéthylène glycol (PEG) très long à 12 unités pour biotinyler les macromolécules au niveau des groupes glucidiques qui ont été oxydés pour former des aldéhydes.
Points clés :
Biotine : marquez les macromolécules pour la détection ou la purification par affinité avec l’avidine et la streptavidine
Activé par les alkoxyamines : réagit avec les groupes aldéhyde (p. ex., les sucres oxydés dans les glycoprotéines) pour fixer la biotine par des liaisons oxime stables
Polyéthylène glycol : les groupes PEG sont souples, non immunogènes, hydrophiles et améliorent la solubilité des anticorps marqués
Bras espaceur long : la portée entre le point de fixation et le marqueur d’affinité à la biotine est supérieure à 55 angströms, ce qui minimise l’entrave stérique à la liaison
Spécifications :
- Formule chimique : C34H66N4O14S
- Poids moléculaire : 786,97
- Bras espaceur : 55,4 angströms
- Masse nette ajoutée à la cible : 768,95
- Forme : liquide transparent à ambré clair très visqueux
- Solubilité : dissoudre dans le DMSO pour obtenir une solution mère de 250 mM
Spécification
Spécification
| Type de produit | Alkoxyamine-PEG12-Biotine |
| Quantité | 50 mg |
| Contenu et stockage | Stockage à -20°C. Expédié à température ambiante. |
| Gamme de produits | EZ-Link |
| Perméabilité cellulaire | Imperméant aux cellules |
| Réactivité chimique | Cétone, aldéhyde |
| Groupement de réactifs | Alcoxyamine |
| Solubilité | DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde), eau |
| Marqueur ou colorant | Biotine |
| Entretoise | Extra-long, pégylé |
| Afficher plus |