Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Amine-PEG11-Biotin
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
L’amine-PEG11-biotine Thermo Scientific™ EZ-Link est un réactif de biotinylation qui contient un bras espaceur long en polyéthylène glycol (PEG) à 11 unités et une amine primaire terminale pour la conjugaison et le marquage des protéines avec l’EDC ou d’autres agents de réticulation.
Points clés :
Biotine : marquez les macromolécules pour la détection ou la purification par affinité avec l’avidine et la streptavidine
Activé à l’amine : l’amine primaire peut être réticulée aux protéines et aux surfaces de matériaux à l’aide d’EDC et d’autres agents de réticulation
Polyéthylène glycol : les groupes PEG sont souples, non immunogènes, hydrophiles et améliorent la solubilité des anticorps marqués
Bras espaceur : la portée entre le point de fixation et le marqueur d’affinité à la biotine est supérieure à 50 angströms, ce qui minimise l’entrave stérique à la fonction de liaison de la biotine
Spécifications :
- Nom chimique (simplifié) : biotinyl-undécaoxapentatriacontanediamine
- Formule chimique : C34H66N4O13S
- Poids moléculaire : 770,97
- Bras espaceur : 53,2 angströms
- Forme : solide blanc à blanc cassé
- Solubilité : au moins 25 mg / ml dans l’eau ou le tampon
Spécification
Spécification
| Type de produit | Amine-PEG11-Biotine |
| Quantité | 100 mg |
| Contenu et stockage | Stockage à -20°C. Expédié à température ambiante. |
| Gamme de produits | EZ-Link |
| Perméabilité cellulaire | Imperméant aux cellules |
| Réactivité chimique | Acide carboxylique, cétone, aldéhyde |
| Groupement de réactifs | Amine |
| Solubilité | Eau |
| Marqueur ou colorant | Biotine |
| Entretoise | Extra-long, pégylé |
| Afficher plus |