Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Hydrazide-Biotin
Code produit. 10027053 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Code produit. 10027053
Marque: Thermo Scientific™ 21339
Effectuer une biotinylation des glycoprotéines (aldéhydes de sucres oxydés) avec ce réactif de biotinylation simple et court (15,7A) activé par hydrazide.
L’hydrazide-biotine Thermo Scientific™ EZ-Link est le réactif de biotinylation activé par hydrazide le plus court et le plus simple pour le marquage des glycoprotéines et autres composés contenant des glucides ayant des sucres ou des aldéhydes oxydables.
Points clés :
  • Réactif aux glucides
  • Bras espaceur plus court que la Biotine-LC-Hydrazide
  • Doit être dissous dans du DMSO (50 mM) avant d’être ajouté au tampon aqueux
  • À utiliser à un pH entre 4 et 6 pour terminer la réaction de couplage
  • Forme une liaison hydrazone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Hydrazide-biotine
Quantité 100 mg
Contenu et stockage Stockage à 4°C.
Gamme de produits EZ-Link
Perméabilité cellulaire Perméant aux cellules
Réactivité chimique Acide carboxylique, cétone, aldéhyde
Groupement de réactifs Amine, hydrazide
Solubilité DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde)
Marqueur ou colorant Biotine
Entretoise Court
Type d’étiquette Biotine et analogues