Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-SS-Biotin, No Weigh Format
Code produit. p-4531571 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
8 x 1°mg
100 mg
10 x 1 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
8 pièces
Code produit. 10361554
Marque: Thermo Scientific™ 21328
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Biotinylez les amines protéiques avec ce réactif de biotinylation par ester de NHS clivable, de longueur moyenne (24,3 A), hydrosoluble, contenant une liaison disulfure clivable dans le bras espaceur.
L’EZ-Link sulfo-NHS-SS-Biotine Thermo Scientific™ permet un marquage simple et efficace de la biotine des anticorps, des protéines et de toute autre biomolécule contenant des amines primaires en solution.
Points clés :
  • Analogue clivable du sulfo-NHS-LC-biotine
  • Peut enlever le marquage de biotine en clipsant la liaison disulfure de l’espaceur avec des agents réducteurs, tels que le DTT
  • Idéal pour les expériences de purification d’affinité nécessitant une élution efficace des supports d’avidine immobilisés (le clivage des protéines de liaison disulfure)
  • Le long bras espaceur réduit l’encombrement stérique pour les interactions de liaison
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Clivable Oui
Description Sulfo-NHS-SS-Biotine EZ-Link, format No-Weigh
Formule Ester de biotine Sulfo-NHS avec un espaceur d’éthyl-1,3-dithioproprionate
Poids moléculaire 606.69
Perméable à la membrane No
Pégylé No
Longueur du bras espaceur 24.3
Quantité 8 x 1°mg
Suffisant pour 8 utilisations pour marquer un total de 88 mg d’IgG dans des conditions normales
Contenu et stockage -20°C protégé de l’humidité
Réactivité chimique Amine
Solubilité Water
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.