Learn More
(EZ)-N-[2- 2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine, Mikromol™
Description
(EZ)-N-[2- 2-[(diméthylamino)méthyl]thiazol-4-yl]méthyl]sulfinyl]éthyl]-N'-méthyl-2-nitroéthène-1,1-diamine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (EZ)-N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine |
| CAS | 102273-13-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | (EZ)-N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine |
| Conditions d’expédition | Poche de glace (-20 °C) |
| Formule moléculaire | C12 H21 N5 O3 S2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | (EZ)-N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine, Nizatidine Imp. C (EP), Nizatidine Impurity C |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H21N5O3S2/c1-13-11(6-17(18)19)14-4-5-22(20)9-10-8-21-12(15-10)7-16(2)3/h6,8,13-14H,4-5,7,9H2,1-3H3 |
| SMILES | CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCS(=O)Cc1csc(CN(C)C)n1 |
| Nom IUPAC | 1-N'-[2-[[2-[(diméthylamino)méthyl]-1,3-thiazol-4-yl]méthylsulfinyl]éthyl]-1-N-méthyl-2-nitroéthène-1,1-diamine |
| Afficher plus |