Learn More
Invitrogen™ Kit de cytokine intracellulaire de sang total et activation 1 de la CD8 eBioscience™ eZKine™
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
25 tests
Description
Includes
- 1 Cocktail d’activation eZKine CD8 : 25 tests. On retrouve dans ce cocktail les anticorps suivants :
- anti-CD3 humain (SK7) APC
- Contre le CD8 humain (SK1) PerCP-eFluor 710
- CD69 (FN50) PE anti-humain
- IFN gamma (4S.B3) FITC anti-humain
- Cocktail de contrôle d’isotype eZKine D : 25 tests. On retrouve dans ce cocktail les anticorps suivants :
- anti-CD3 humain (SK7) APC
- Contre le CD8 humain (SK1) PerCP-eFluor 710
- IgG1 K de témoin isotype PE de souris
- IgG K de témoin isotype FITC de souris
- Solution complète Fix/lyse avec eZKine (4X)
- Diluant Fix/Lyse avec eZKine
- Tampon de perméabilisation (10X)
- La stimulation du sang total en présence du cocktail inhibiteur de transport de protéines (catégories 00-4980, non incluses) est suivie par la lyse et la fixation des globules rouges en une seule étape et par la perméabilisation ultérieure.
- Les échantillons sont alors prêts à colorer avec le cocktail d’activation 1 de CD8 et le cocktail de contrôle d’isotype correspondant à la concentration.
Spécification
Spécification
| Réactivité | Humaine |
| Détecte | CD3, CD69, CD8, IFN gamma |
| À utiliser avec (application) | Coloration intracellulaire suivie d’une analyse par cytométrie en flux |
| Quantité | 1 kit |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C. Ne pas congeler. Matériau sensible à la lumière. |