Learn More
Greiner Bio-One Microplaques de dosage à 96 puits avec fond en F
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Transparent
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couvercle:
Avec couvercle
Sans couvercle
Conditionnement:
100 pièces
120 pièces
32 pièces
40 pièces
Description
- Encombrement compatible avec les systèmes automatisés
- Suivi possible sur tout le processus de production via le système de numéro de LOT défini
- Exempt d’endotoxines détectables (0,003 EU/ml) et testées régulièrement à l’aide d’un test de LAL cinétique turbidimétrique approuvé par la FDA (dosage de Limulus Amoebocyte)
- Fabriqués à partir de matières premières testées pour les lixiviaux
- Exempt de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN ISO 9001 |
| Certifiés | Sans RNase / DNase, ni ADN humain |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Surface de culture | 34 mm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PS |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 25 à 34 μl |
| Afficher plus |