Learn More
R&D Systems™ F box protein 38 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Code produit 18560180 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 ml
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18560180 0,1 ml 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18560180 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur H00081545T01
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 0,1 ml
Contenu et stockage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gamme de produits Novus
Catégorie de recherche Cell Biology
Cible F box protein 38
Synonyme F-box only protein 38, F-box protein 38, FBX38, FLJ13962, Modulator of KLF7 activity homolog, MoKA, MOKAFbx38, SP329
Symbole de gène(s) FBXO38