Learn More
Julabo™ Bains réfrigérants à circulation F Series avec compresseur d’air
Code produit. 15214373
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,6 L
7,5 L
9,5 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15214373
Marque: Julabo™ 9620100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Nécessite très peu d’espace en laboratoire et présente un coût d’acquisition très faible. . Les bains réfrigérants à circulation Julabo™ F Series avec compresseur d’air représentent un bon moyen de remplacer les systèmes coûteux utilisant l’eau du robinet et conviennent parfaitement aux tâches de refroidissement de base.
  • Fonctionnement respectueux de l’environnement avec une faible consommation d’énergie
  • Conception compacte
  • Clavier à membrane étanche avec affichage LED de la température
  • Remplissage et vidange simples
  • Indicateur du niveau de remplissage
  • Peut être utilisé avec de l’eau, de l’eau / glycol, Julabo Thermal G
Spécification
Capacité (métrique) 9,5 L
Certifications/Conformité CE
Puissance de refroidissement 0,35 kW à 0°C, 0,55 kW à 5°C, 0,7 kW à 10°C, 1 kW à 20°C (milieu éthanolique)
Débit 23 l/min
À utiliser avec (équipement) Pour les besoins simples de refroidissement
Gamme de températures 0°C à 40°C
Pression max. 14.5 psi
Modèle F1000
Réfrigérant R134A
Précision de la température ± 0,5°C
Stabilité de la température ± 0,5°C
Longueur (métrique) 49.02 cm
Largeur (métrique) 37.59 cm
Hauteur (métrique) 64 cm
Poids à l’expédition (métrique) 60.78 kg
Poids (métrique) 45 kg
Alimentation électrique 115/230 V 60 Hz
Tension 115 / 230 V
Fréquence 60 Hz