Learn More
Eppendorf™ ThermoMixer™ modèle F1.5
Code produit. 13508470 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Contenu et stockage:
Avec plaque Smartblock
Smartblock 1,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 13508470
Marque: Eppendorf™ 5385000016
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ce thermocycleur pour la transformation des souches de bactéries et des plasmides. L’Eppendorf™ ThermoMixer™ modèle F1.5 est équipé d’un bloc fixe pour plaques et tubes de 0,5, 1,5 et 2,0 ml. Prévient la formation de condensats dans les petits récipients grâce au couvercle chauffant Eppendorf ThermoTop (en option).
  • La technologie antiéclaboussure empêche l’apparition de gouttes sur le couvercle et la contamination croisée
  • Chauffage et mélange dans des récipients de réaction de 0,5, 1,5, 2,0 ml (F0.5/F1.5/F2.0) ou sur des plaques (FP)
  • Jusqu’à 1 500 tr/min (F1.5 / F2.0) ou 2 000 tr/min (F0.5 / FP) pour un mélange efficace des échantillons
  • Technologie 2DMix-Control exceptionnelle pour des performances de mélange d’échantillons supérieures
  • Touches de températures prédéfinies (37°C, 42°C, 56°C et 95°C) pour un fonctionnement simple et intuitif
  • Vitesse de chauffage très rapide, jusqu’à 18°C/min, pour réduire le temps d’attente
  • Eppendorf PhysioCare Concept offre une conception et un fonctionnement ergonomiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision Max. ±0,5°C entre 20°C et 45°C
Contenu et stockage Avec plaque Smartblock
Plage de températures (métrique) 1 à 100°C
À utiliser avec (application) Utilisé pour la transformation des souches de bactéries et des plasmides
Comprend Interface USB
Modèle ThermoMixer F1.5
Vitesse 300 à 1 500 tr/min
Largeur (métrique) 206 mm
Hauteur (métrique) 170 mm
Profondeur (métrique) 304 mm
Alimentation électrique 220 à 240 V, 50/60 Hz, 200 W
Tension 220 à 240 V
Fréquence 50 à 60 Hz