Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes monocanal à volume fixe F1-ClipTip™
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μL
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
Grâce à la fiabilité supplémentaire de la technologie ClipTip, ces pipettes sont parfaitement adaptées à une utilisation dans des protocoles définis nécessitant un volume spécifique et ne demandent qu’une force réduite pour la fixation et l’éjection des cônes.
Un pipetage sans souci avec la seule pointe qui se clipse.
Fixation en toute sécurité grâce à la technologie ClipTip. Constatez la différence.
Épargnez-vous la frustration d’avoir à marteler la pointe de votre pipette
D’une simple pression, chaque pointe se “clipse” fermement sur la pipette.
Réduisez le risque de pointes mal fixées ou présentant des fuites
Une fois les pointes ClipTip en place, elles sont parfaitement fixées et ne peuvent pas tomber. Le système de pipetage ClipTip assure une fixation sécurisée, jusqu’à ce que vous décidiez d’éjecter les ponites, même dans les applications les plus complètes, impliquant de nombreux cycles de mélange et contacts avec les pointes.
Garantissez un pipetage homogène et reproductible d’un utilisateur à l’autre
Des résultats de très haute qualité et une efficacité accrue dans la recherche.
En savoir plus >
Une conception ergonomique
La poignée légère associée au peu de force requise pour la fixation, l’éjection de la pointe et la pression sur le bouton poussoir permettent de réduire le risque de TMS.
Confort personnalisé
Le repose-doigt orientable sur 120°, parfaitement adapté aux gauchers et aux droitiers, permet de reposer la main au cours des cycles de pipetage.
Piston “Super blow-out”
Augmentation de 150 % de la pression d’air dans la pointe garantissant la distribution des micro-volumes et empêchant l’effet de capillarité, sur les modèles 50μl et inférieurs.
Large gamme de pointes de pipette ClipTip
Faites votre choix parmi les cinq tailles en format 96 : 20, 50, 200, 300, 1000 μL
Marquage CE
La pipette ClipTip F1, associée aux pointes ClipTip compatibles, est marquée CE conformément à la directive européenne sur le diagnostic in vitro.
Garantie à vie
Après enregistrement en ligne approprié. La garantie peut varier d’un pays à l’autre.
En savoir plus sur la gamme complète ClipTip >
Fixation en toute sécurité grâce à la technologie ClipTip. Constatez la différence.
Épargnez-vous la frustration d’avoir à marteler la pointe de votre pipette
D’une simple pression, chaque pointe se “clipse” fermement sur la pipette.
Réduisez le risque de pointes mal fixées ou présentant des fuites
Une fois les pointes ClipTip en place, elles sont parfaitement fixées et ne peuvent pas tomber. Le système de pipetage ClipTip assure une fixation sécurisée, jusqu’à ce que vous décidiez d’éjecter les ponites, même dans les applications les plus complètes, impliquant de nombreux cycles de mélange et contacts avec les pointes.
Garantissez un pipetage homogène et reproductible d’un utilisateur à l’autre
Des résultats de très haute qualité et une efficacité accrue dans la recherche.
En savoir plus >
Une conception ergonomique
La poignée légère associée au peu de force requise pour la fixation, l’éjection de la pointe et la pression sur le bouton poussoir permettent de réduire le risque de TMS.
Confort personnalisé
Le repose-doigt orientable sur 120°, parfaitement adapté aux gauchers et aux droitiers, permet de reposer la main au cours des cycles de pipetage.
Piston “Super blow-out”
Augmentation de 150 % de la pression d’air dans la pointe garantissant la distribution des micro-volumes et empêchant l’effet de capillarité, sur les modèles 50μl et inférieurs.
Large gamme de pointes de pipette ClipTip
Faites votre choix parmi les cinq tailles en format 96 : 20, 50, 200, 300, 1000 μL
Marquage CE
La pipette ClipTip F1, associée aux pointes ClipTip compatibles, est marquée CE conformément à la directive européenne sur le diagnostic in vitro.
Garantie à vie
Après enregistrement en ligne approprié. La garantie peut varier d’un pays à l’autre.
En savoir plus sur la gamme complète ClipTip >
Spécification
Spécification
| Pointes compatibles | ClipTip 20 |
| Description | F1-ClipTip à volume fixe |
| À utiliser avec | ClipTip™ 20 |
| Nombre de canaux | 1 |
| Type | Pipette à volume fixe |
| Volume (métrique) | 10 μL |