Learn More
Thermo Scientific™ Kits de pipettes BPL F1-ClipTip™
Code produit. 13216309
Click to view available options
Description:
Kit BPL 1
Kit BPL 2
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13216309
Marque: Thermo Scientific™ 4701140
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Transformez votre expérience quotidienne du pipetage. La technologie innovante de verrouillage Thermo Scientific™ ClipTip™ assure une étanchéité totale et nécessite une force minimale pour la fixation et l’éjection des cônes.
Transformez vos opérations quotidiennes de pipetage avec les kits de pipettes Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ BPL qui bénéficient d’une technologie unique garantissant une étanchéité parfaite et qui minimise la force requise pour la fixation et l’éjection des cônes. Travaillez en toute confiance, en sachant qu’une fois en place, les cônes sont parfaitement verrouillés sur leurs embases et qu’ils ne pourront pas tomber, quelle que soit la force exercée lors de la prise des cônes. L’innovation du système verrouillable par trois clips garantit la fixation sécurisée du cône sur la pipette F1-ClipTip jusqu’à ce qu’il soit éjecté volontairement.
Coffret GLP Micropipette F1 ClipTip
• Coffret contenant des pipettes Finnpipette F1 ClipTip et un rack de pointes compatibles pour chaque, un portoir 6 pipettes et 3 réservoirs
• Kit GLP F1 ClipTip
• Coffret contenant des pipettes Finnpipette F1 ClipTip et un rack de pointes compatibles pour chaque, un portoir 6 pipettes et 3 réservoirs
• Coffret GLP F1 ClipTip monocanal 1-1000μL
• Finnpipette F1 ClipTip monocanal 1-10μL, 10-100μL, 100-1000μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Le système de pipetage F1-ClipTip dispose du marquage CE, conformément à la directive européenne sur le diagnostic in vitro (IVD). Fabrication selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 13485.
ClipTip F1
Description Kit BPL 1
Couleur Assorties
Modèle F1-ClipTip
Nombre de canaux 1
Gamme de produits F1-ClipTip
Type Kit GLP
Volume (métrique) 1 à 1000 μl
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.