Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes multicanaux F™1-ClipTip
Code produit. 15501945
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 10 μl
10 à 100 μl
30 à 300 μl
5 à 50 μl
Nombre de canaux:
8
12
Pointes compatibles:
ClipTip 12,5 Ext
ClipTip 20
ClipTip 200
ClipTip 300
ClipTip 50
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15501945
Marque: Thermo Scientific™ 4661150N
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Verrouillez fermement les cônes en place avec la technologie ClipTip et garantissez l’installation d’un joint complet sur chaque canal avec une force requise pour la fixation et l’éjection minimale à l’aide des pipettes multicanaux Thermo Scientific™.
Verrouillez fermement les pointes en place avec les pipettes multicanal Thermo Scientific™ F1-ClipTip™, qui utilisent les pointes ClipTip™ qui s’éjectent uniquement lorsque vous le voulez. La technologie ClipTip offre une force requise pour la fixation et l’éjection de pointes extrêmement faible et un joint complet sur chaque canal. Cela peut améliorer la reproductibilité de vos résultats. Réglage du volume amélioré pour une expérience utilisateur ergonomique, silencieuse et sans effort.
Un pipetage sans souci avec la seule pointe qui se clipse.
Fixation en toute sécurité grâce à la technologie ClipTip. Constatez la différence.
Épargnez-vous la frustration d’avoir à marteler la pointe de votre pipette
D’une simple pression, chaque pointe se clipse fermement sur la pipette.
Réduisez le risque de pointes mal fixées ou présentant des fuites
Une fois les pointes ClipTip en place, elles sont parfaitement fixées et ne peuvent pas tomber. Le système de pipetage ClipTip assure une fixation sécurisée, jusqu’à ce que vous décidiez d’éjecter les pointes, même dans les applications les plus complètes, impliquant de nombreux cycles de mélange et contacts avec les pointes.
Garantissez un pipetage homogène et reproductible d’un utilisateur à l’autre
Des résultats de très haute qualité et une efficacité accrue dans la recherche.
Pour en savoir plus
Une conception ergonomique
La poignée légère associée au peu de force requise pour la fixation, l’éjection de la pointe et la pression sur le piston permettent de réduire le risque de microtraumatisme répété
Verrouillage du volume sécurisé
Un système de réglage du volume verrouillable empêche toute modification accidentelle du volume pendant la manipulation. Soulevez le bouton poussoir pour régler le volume et appuyez sur ce bouton pour verrouiller le réglage avec un minimum d’effort.
Confort personnalisé
Le repose-doigt orientable sur 120°, parfaitement adapté aux gauchers et aux droitiers, permet de reposer la main au cours des cycles de pipetage.
Pipetage de petit volume amélioré
Les nouveaux modèles 0,1-2 μl et versions améliorées 1-10 μl permettent d’optimiser les performances de vos applications de petit volume.
Large gamme de pointes de pipettes ClipTip
Tailles compatibles avec les pipettes F1-ClipTip : 12,5 Ext, 20, 50, 200, 300, 300 Ext et 1000 μl
Garantie à vie
Après enregistrement en ligne approprié. La garantie peut varier d’un pays à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles ClipTip 20
Description F1-ClipTip
Couleur Rose
À utiliser avec ClipTip™ 20
Nombre de canaux 12
Gamme de produits F1-ClipTip
Type Pipette
Volume (métrique) 1 à 10 μl
Incréments 0,02 μl