Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes multicanaux F1-ClipTip™
GREENER_CHOICE
Code produit. 13236299
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 10 μl
10 à 100 μl
30 à 300 μl
5 à 50 μl
Nombre de canaux:
8
12
Pointes compatibles:
F1-ClipTip 20
F1-ClipTip 200
F1-ClipTip 300
F1-ClipTip 50
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13236299
Marque: Thermo Scientific™ 4661120
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Assurez une étanchéité totale sur chaque canal avec une force réduite nécessaire pour la prise et l’éjection des cônes grâce à ces pipettes multicanaux, dotées d’une technologie de verrouillage innovante.
Assurez une étanchéité totale sur chaque canal avec une force réduite nécessaire pour la prise et l’éjection des cônes grâce aux pipettes Thermo Scientific™ F1-ClipTip™, dotées de la technologie de verrouillage innovante ClipTip. Une fois fixés, les cônes sont parfaitement verrouillés en place et ne peuvent pas se dévisser ou tomber, quelle que soit la pression exercée lors de l’application. La conception innovante du système verrouillable par trois clips garantit la fixation sécurisée du cône sur la pipette F1-ClipTip jusqu’à ce qu’il soit éjecté volontairement.
Caractéristiques
  • Cône verrouillé et fixé en place jusqu’à ce qu’il soit éjecté : aucun cône ne tombe et donc les échantillons précieux ne sont pas gaspillés
  • Étanchéité complète destinée à protéger le volume d’échantillon dans chaque cône pour plus d’exactitude et de précision
  • Cônes qui se fixent et s’éjectent sans forcer : il n’est plus nécessaire de marteler les cônes sur la pipette
Conception ergonomique
  • Faibles forces requises pour la prise, l’éjection et la pression sur le bouton poussoir pour une utilisation plus sûre et plus confortable
Légèreté remarquable
  • Conception moderne qui protège l’utilisateur des risques de microtraumatismes répétés (MTR)
Confort personnalisé
  • Repose-doigt orientable sur 120°, parfaitement adapté aux gauchers et aux droitiers, qui permet de reposer la main au cours des cycles de pipetage
Piston “Super blow-out”
  • Augmentation de 150 % de la pression d’air dans le cône garantissant la distribution des micro-volumes et empêchant l’effet de capillarité†
Éjecteur de cônes à commande assistée
  • Mécanisme innovant qui augmente la force descendante avec moins d’effort, permettant ainsi l’éjection des cônes par une simple pression
Réglage du volume verrouillable
  • Système verrouillable du réglage du volume qui empêche toute modification accidentelle du volume pendant la manipulation
Garantie à vie leader du marché
  • Avec un enregistrement en ligne pratique
† Existent en modèles 50 μl et inférieurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision 1,5 à 5%, 0.7 à 2 %
Certifications/Conformité Le système de pipetage F1-ClipTip dispose du marquage CE, conformément à la directive européenne sur le diagnostic in vitro (IVD). Fabrication selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 13485.
Pointes compatibles F1-ClipTip 50
Couleur Violet
À utiliser avec F1-ClipTip™ 50
Modèle F1-ClipTip
Nombre de canaux 8
Gamme de produits F1-ClipTip
Type Pipette
Volume (métrique) 5 à 50 μl
Incréments 0,1 μl