Learn More
Ansell Edmont™ Sur-manches en tissu marron
Product Code. 12650952 Shop All Ansell Products
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
66 cm
Unit Size:
12 paires
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longueur (métrique) Unit Size
12650952 66 cm 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12650952 Supplier Ansell Edmont™ Supplier No. 59416
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
View all promotions
Expédition estimée: 19-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Manchon de soudeur fabriqué en Kevlar™ tissu – combinée à une couche intérieure en coton. Elles rendent la manche légère et respirante tout en assurant une protection contre la chaleur élevée des particules et des étincelles volantes en fusion.
  • Manche de protection résistante à la chaleur et aux coupures pour les soudeurs
  • Protection contre la chaleur élevée et les particules et étincelles volantes en fusion
  • Légère et respirante grâce à la couche interne de coton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Dimensions Étalon
Structure Coupées et cousues
Type de produit manchon de soudeur
Matériau Fibres d’aramide DuPont™ Kevlar™
Couleur Marron
Stérilité Non stérile
Modèle Manchon avec trou pour le pouce
Jetable Réutilisable
Type de bouchon Tige élastique avec poignets tricotés
Sans latex Non
Certifications/Conformité EN 388, 407, CE 0493
Longueur (impériale) 26 in (66 cm)
Longueur (métrique) 66 cm