Learn More
Nitritex™ Combinaisons en tissu avec capuchon
Description
- Matériaux CleanTough™ durable et à faible peluchage
- Les passe-pouces permettent d’assurer un bon maintien
- Fermeture à glissière avec capuchon refermable
- Élastique au niveau du capuchon, du dos, des poignets et des che
Spécification
Spécification
| Type de produit | Salopette Salle Blanche |
| Dimensions | L |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de goulot | Capuche |
| Type de cagoule | Élastique |
| Type de bouchon | Fermeture à glissière |
| Afficher plus |