Learn More
Nitritex™ Combinaisons en tissu avec capuchon
Description
- Matériau CleanTough™à faible linting et durable
- Les passe-pouces permettent d’assurer un bon maintien
- Fermeture à glissière avec capuchon refermable
- Élastique au niveau du capuchon, du dos, des poignets et des chevilles
- Testé selon la norme ASTM de perméation D6978-05
Spécification
Spécification
| Type de produit | Salopette Salle Blanche |
| Dimensions | M |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Type de taille | Élastique à l’arrière |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de goulot | Capuche |
| Afficher plus |