Learn More
Dräger™ Masque facial R52850 Full Panorama Nova RA
Code produit 12342369
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
12342369 Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12342369 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur R52850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.90€
    358.14€ / 1 pièces
    Économisez 113.76€
    24% de réduction
Expédition estimée: 26-01-2027
Le masque Full Panorama Nova RA est idéal pour les applications impliquant des matières dangereuses, isolées de l’air ambiant et la protection des voies respiratoires et des yeux. Conçu pour une utilisation avec la gamme de filtres Rd40 avec sa connexion RA. Les filtres doivent être achetés séparément.
  • Masque complet
  • Raccords en acier inox
  • Connecteur fileté standard Rd40
  • Visière antibrouillard
  • Corps de masque en EPDM, visière en polycarbonate
  • Peut être utilisé à des températures basses et élevées
  • Ajustement confortable - adapté à la plupart des formes de visage
  • Visière panoramique à 180° et champ de vision illimité
Spécification
Certifications/Conformité EN 136 classe 3 (marquage CE), DIN 58610, NIOSH, AS/NZS (selon le pays)
Couleur Noir
Type de connexion Filetage Rd 40 rond x 1/7 po.
Type de produit Masque respiratoire complet
Matériau Corps du masque : EPDM, Visière : Polycarbonate