Learn More
Moldex™ Masques FFP2 AIR
Code produit 12962415
Modifier l'affichage
Click to view available options
Structure:
DuraMesh™ : Structure solide et durable, conserve la forme du masque
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Structure
12962415 DuraMesh™ : Structure solide et durable, conserve la forme du masque
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12962415 Fournisseur Moldex™ Code fournisseur 310501
Quantité Prix
1 68.11€ / 10 pièces
12 61.30€ / 10 pièces
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Fournit une protection contre la poussière, le brouillard et la fumée.
  • Masque FFP2 avec technologie de filtre plissé : 260 % de surface de filtre supplémentaire
  • Résistance respiratoire significativement réduite
  • Capacité de filtration élevée, durée d’utilisation plus longue
  • Disponible dans deux tailles
  • DuraMesh™ : structure solide et durable permettant au masque de garder sa forme
  • ActivForm™ : aucune barrette nasale requise
  • Joint nasal confortable
  • Sangle à boucle avec clip pour une mise en place et un retrait rapides, simples et sûrs
  • Testé et certifié selon la norme EN 149:2001+A1:2009
  • Niveau de protection : FFP2 NR D
  • FFP2 : 10 x Limite d’exposition au travail
  • NR [non réutilisable] : FFP jetable. Confortable et durable tout au long du service.
  • D : Ces masques ont réussi le test optionnel de bouchon de la dolomie. Meilleure résistance respiratoire plus longue.
Spécification
Type de produit Masquage à usage général
Couleur Blanc
Dimensions Taille moyenne/Grande taille
Certifications/Conformité EN 149:2001 + A1:2009
Structure DuraMesh™ : Structure solide et durable, conserve la forme du masque
Description Masque facial AIR FFP, protection respiratoire, à usage unique
Jetable Usage unique
Efficacité de filtre 2,6
À utiliser avec (application) Protection respiratoire, empêche l’apparition de particules (goutelettes)
Comprend Sangle à boucle, filtre haute performance, Ventex soupape
Résistance Contaminants en suspension dans l’air, résistance respiratoire réduite