Description
- Visière en acétate transparente
- Épaisseur : 1,0 mm
- Plage de températures : –40°C à +100°C
- Les écrans de protection faciaux sont conçus pour s’adapter aux casques durs 3M™
- La visière répond aux exigences des écrans de protection contre les impacts à faible énergie
- Visière de classe optique 2, Impact à faible énergie, F
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Homologué CE , EN 166 , EN 166 , EN166 :1995 |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Description | Visière courte |
| Type de produit | Visière protectrice |
| Couleur de la monture | Transparent |
| Modèle | V4DK |
| Poids (métrique) | 120 g |
| Matériau | Acétate |