Learn More
3M™ Écran de protection facial V4H
Code produit 15799697 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur de la monture : Transparent
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15799697 Couleur de la monture : Transparent
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15799697 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000039613
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.00€
    207.67€ / 10 pièces
    Économisez 106.33€
    33% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
L’écran de protection facial V4H 3M™ conçu avec des propriétés résistantes aux chocs et aux rayures.
  • Visière en polycarbonate transparent
  • Épaisseur : 1,2 mm
  • Plage de températures : –40°C à +100°C
  • Les écrans de protection faciaux sont conçus pour s’adapter aux casques durs 3M™
  • La visière répond aux exigences des écrans de protection contre les impacts à faible énergie
  • Visière de classe optique 1, Impact à faible énergie, F
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Homologué CE , EN 166 , EN 166 , EN166 :1995
Épaisseur (métrique) 1,2 mm
Couleur de la monture Transparent
Poids (métrique) 180 g
Matériau Polycarbonate