Learn More
uvex Protège-visage pour PC/CA Hypervision, transparent
Code produit 31751178 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Lens Material:
Polycarbonate
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Lens Material Conditionnement
31751178 Polycarbonate 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31751178 Fournisseur uvex Code fournisseur 9321318
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.98€
    18.18€ / 1 pièces
    Économisez 0.80€
    4% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Modèle de protection faciale 9321318
  • Conçu comme un protège-visage compatible avec les systèmes Hypervision PC/CA, cet accessoire garantit que les lunettes de sécurité restent protégées, accessibles et facilement stockées lorsqu’elles ne sont pas utilisées, soutenues par une gamme d’accessoires de sécurité pratiques tels que des cordons et des étuis pour un usage organisé au travail.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Antirayures, Résistantes aux chocs, Antibuée
Teinte de la lentille Aucun
Matériau Plastique
Jetable Réutilisable
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Polycarbonate
Protection UV UV400
Autoclavable Non autoclavable