Learn More
Univet™ Écran facial pour lunettes 6X3
Code produit 17920872
Modifier l'affichage
Click to view available options
Protection UV:
Néant
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Protection UV Conditionnement
17920872 Néant 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17920872 Fournisseur Univet™ Code fournisseur 6X3F.01.00
Expédition estimée: 10-12-2026
La visière pour lunettes de protection intégrale 6X3 offre une protection complète et est très facile à porter et à ajuster.
  • Impact énergétique moyen
  • Protection contre les particules à grande vitesse à des températures extrêmes °de -5 °C à +55 °C
Spécification
Forme Ovale
Certifications / conformité (Europe) EN166, EN170
Type de produit Écran facial
À utiliser avec (équipement) Lunettes 6X3
Matériau Plastique
Jetable Réutilisable
Matériau de la monture Plastique
Protection UV Néant