Description
- Écran facial 3M™ certifié conforme à la norme EN 166:2001
- Protection contre la lumière de soudage secondaire
- Écran facial en polycarbonate incurvé transparent de classe 1 optique avec revêtement anti-buée et anti-rayures
- Conçu pour s’adapter aux casques de sécurité 3M™ série G3000 ou G22 avec système de montage sur écran facial 3M™ V5
- La fonction à clipser permet de se connecter rapidement et facilement au support à écran facial
- Choc à puissance moyenne, qualité B
- Visière de classe optique 1, choc à faible énergie, B
Spécification
Spécification
| Épaisseur (métrique) | 1,5 mm |
| Revêtement de la lentille | Antibuée |
| Type de produit | Écran facial |
| Matériau | Polycarbonate |