Learn More
Memmert™ Étalonnage en usine (3 températures) pour l’UF30
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour trois valeurs de température : 100°C, 160°C et 220°C
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Étuve UF30 |
| Description | Point de mesure au centre de la chambre |
| Type d’étalonnage | Certificate for 3 temperatures |
| Type de produit | Certificat d’étalonnage des travaux standard |