Learn More
Fadrozole hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16423416
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16423416
Marque: Medchem Express HY14247
MedChemExpress Fadrozole hydrochloride (CGS 16949A) is a potent, selective and nonsteroidal inhibitor of aromatase with an IC50 of 6.4 nM.
Fadrozole hydrochloride (CGS 16949A) is a potent, selective and nonsteroidal inhibitor of aromatase with an IC50 of 6.4 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Fadrozole hydrochloride
CAS 102676-31-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H14ClN3
Quantité 25 mg
Synonyme CGS 16949A(Rac)-FAD286 hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (385.02 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 100 mg/mL (385.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC=C(C2CCCC3=CN=CN23)C=C1.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 259.73
Poids de la formule 259.73
Pourcentage de pureté 98.11%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.