Learn More
3M™ Lunettes-masques de sécurité anti-rayures Fahrenheit™
Code produit 15799817 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Revêtement de la lentille:
Antirayures
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Revêtement de la lentille Conditionnement
15799817 Antirayures 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15799817 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000062782
Expédition estimée: 18-12-2026
Fahrenheit™ Les lunettes de sécurité anti-rayures sont dotées d'une monture en cristal souple et d'une large zone de soutien autour du visage pour un confort accru.
  • Lunettes de protection à monture en PVC souple et transparente, avec une large zone de soutien autour du visage pour un confort accru.
  • Canal spécifique sur le côté de la monture pour accueillir la branche des lunettes correctrices.
  • Ce modèle est compatible avec le port de lunettes correctrices.
  • Nylon Sangle élastique facilement réglable grâce à un système de boucle et à un mécanisme de fixation pivotant.
  • Système de ventilation indirecte pour protéger contre les gouttelettes de liquide et les grosses particules de poussière.
  • Revêtement anti-rayures pour une durabilité accrue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Homologué CE , EN 166 :2001
Revêtement de la lentille Antirayures
Type de produit Lunettes de sécurité
À utiliser avec (application) Construction, industrie alimentaire
Couleur de la monture Transparent
Détails de ventilation Ventilation indirecte
Matériau PVC
Lens Material Polycarbonate
Frame Type Cadre souple