Description
- Lunettes de protection à monture en PVC souple et transparente, avec une large zone de soutien autour du visage pour un confort accru.
- Canal spécifique sur le côté de la monture pour accueillir la branche des lunettes correctrices.
- Ce modèle est compatible avec le port de lunettes correctrices.
- Bandeau spécial en néoprène pour une bonne résistance chimique et un nettoyage facile.
- Version étanche pour protéger contre les gouttelettes de liquide et les grosses particules de poussière.
- Revêtement antibuée pour réduire la formation de buée sur les lentilles.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Classe 5.0 ETIM, EC002098, homologué CE, EN166 :2001 |
| Revêtement de la lentille | Antibuée |
| Description | Étanches |
| Type de produit | Lunettes de sécurité |
| À utiliser avec (application) | Construction, industrie alimentaire |
| Couleur de la monture | Transparent |
| Matériau du bandeau | Néoprène |
| Détails de ventilation | Non ventilées |
| Matériau | PVC |
| Lens Material | Acétate |
| Afficher plus |