Learn More
Falcon™ Inserts de culture cellulaire
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Porosité:
0,4 μm
1 mu;m
3 μm
8 mu;m
Couleur:
Translucide
Transparente
Conditionnement:
48 pièces
Description
- Les membranes en PET poreux ont une surface lisse et des pores cylindriques définis qui traversent la membrane
- Membrane PET à faible liaison protéique
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Une grande variété de configurations, y compris 6, 12 et 24 puits
- Une large sélection de tailles de pores membranaires de 0,4, 1,0, 3,0 et 8,0 μm de diamètre
- Conditionnés dans des blisters individuels, 48 inserts/boîte
- Les boîtiers d’inserts non traités pour culture tissulaire empêchent la croissance promiscueuse des cellules sur les parois des inserts
- La conception innovante de la suspension facilite le pipetage et permet la co-culture
Informations sur la commande
Conditionnement individuel dans un emballage de type médical à code couleur et à ouverture facile
Spécification
Spécification
| Surface de culture | 0,3 cm2 |
| Matériau | PET |
| Densité des pores | 1.6 plusmn; 0.6 x 10sup6/sup/cmsup2/sup |
| Porosité | 1 mu;m |
| Type | Membrane |
| À utiliser avec (équipement) | Plaque à 24 puits |
| Diamètre (métrique) du filtre | 6,4mm |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Nbre par carton | 48/carton |
| Revêtement de surface | Traitée pour culture tissulaire |
| Afficher plus |