Learn More
Falcon™ Plaques d’accompagnement pour inserts de culture cellulaire
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10386881 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Surface de culture:
3,8 cm2
9,6 cm2
Volume (métrique) de travail:
1,4 à 2,3 ml
2,7 à 3,2 ml
Nombre de puits:
6
12
Capacité (métrique):
2,3 ml (puits)
3,2 ml (puits)
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10386881
Marque: Falcon™ 353502
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dotées d’un couvercle à sens unique en labyrinthe et d’anneaux de condensation qui permettent de minimiser l’évaporation et la contamination. Les plaques d’accompagnement Corning™ Falcon™ pour inserts de culture cellulaire sont spécialement conçues pour une utilisation avec les inserts de culture cellulaire Falcon ou Corning™ BioCoat™.
Les plaques d’accompagnement d’insert de culture cellulaire Falcon ont été spécialement conçues pour une utilisation avec les inserts de culture cellulaire Falcon ou Corning™ BioCoatTM, de sorte que l’évaporation et la contamination dues à un ajustement incorrect du couvercle sont éliminées.
En position d’alimentation, l’accès aux pipettes est amélioré pour la manipulation des liquides du côté basolatéral. Les réactifs peuvent être ajoutés rapidement et uniformément pour des expériences chronométrées. L’aspiration des milieux du puits est plus facile, ce qui réduit le risque de contamination.
En position d’incubation, les inserts de culture cellulaire Falcon restent verrouillés en position dans leurs puits de plaque complémentaire Falcon. Les milieux ne s’infiltreront pas entre l’insert et la paroi du puits. Le couvercle à faible évaporation Falcon unique fournit un système de passage d’air tortueux qui réduit l’évaporation et la contamination.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Bouchon inclus Oui
Capacité (métrique) 3,2 ml (puits)
Couleur Transparent
Surface de culture 9,6 cm2
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Traitement de surface Culture cellulaire
Type Système d'insertion multi-puits
Volume (métrique) de travail 2,7 à 3,2 ml
Nombre de puits 6
À utiliser avec (équipement) Inserts de culture cellulaire
Nbre par carton 50/Carton
Nb par paquet 1/Paquet