Learn More
Falcon™ Pipettes d’aspiration jetables
Fabriquées en PS pour offrir une alternative plus sûre aux pipettes Pasteur en verre. Les pipettes d’aspiration jetables Corning™ Falcon™ sont idéales pour les cultures tissulaires ou toute solution non toxique nécessitant une aliquote ou une aspiration / distribution dans un environnement stérile.
56.36€ - 62.65€
Spécification
Certifications/Conformité | Dispositif médical de classe I |
---|---|
Description | Aspiration |
Matériau | PS |
Stérilité | Oui |
À utiliser avec (application) | Pour l’utilisation de culture de tissu ou de solution non toxique nécessitant une aliquote ou une aspiration et la distribution dans un environnement stérile |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10248470
|
Falcon™
357558 |
2 ml |
56.36€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10635611
|
Falcon™
357501 |
5 ml |
62.65€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pratique pour enlever les milieux épuisés des récipients de culture tissulaire
- Pas besoin d’autoclave et ni de reconditionnement
- Non graduées, non cotonnées,
- Stériles, apyrogènes
- Conditionnement individuel, emballage thermoformé papier/plastique
- État réglementaire : Dispositif médical de classe I
Informations sur la commande
Toutes les tailles sont conditionnées individuellement, 200 par carton
Spécification
Dispositif médical de classe I | |
PS | |
Pour l’utilisation de culture de tissu ou de solution non toxique nécessitant une aliquote ou une aspiration et la distribution dans un environnement stérile | |
Oui |
Aspiration | |
Oui | |
Aspiration |