Learn More
Falcon™ Articles en plastique pour fécondation in vitro
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Type:
Boîte ronde de 60 x 15 mm
Boîte à paroi basse de 50 x 9 mm
Boîte à un puits de 60 x 15 mm
Plaque à quatre puits de 17 x 11 mm
Surface de culture:
1,39 cmsup2/sup
19 cmsup2/sup
2,89 cmsup2/sup
21,29 cmsup2/sup
Traitement de surface:
Non traitée pour la culture tissulaire
Traitée pour culture tissulaire
Quantité:
1/paquet, 100/boîte
20/paquet, 500/boîte
4/paquet, 100/boîte
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
Description
Remarque : Les couvercles des produits Falcon™ IVF ne sont pas certifiés non embryotoxiques.
- Plastiques prétestés pour fécondation in vitro (FIV)
- Marquage CE conforme à la directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE
- Fabriqués conformément à la FDA Quality System Regulation
- Dispositif médical de classe II approuvé par la FDA des États-Unis
- Produit non embryotoxique, apyrogène, non cytotoxique
- Traité pour culture tissulaire pour une surface hydrophile uniforme
- La boîte à paroi basse n’est pas traitée pour culture tissulaire (non mouillable) pour une uniformité optimale des gouttelettes de milieux
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10-6)
- Fond plat pour une optique sans distorsion
- Conditionnés dans un emballage de type médical à ouverture facile, les sachets multi-unités ont des languettes refermables
Informations sur la commande
En sachet à ouverture facile afin de garantir la stérilité. Conditionnement en boîtes de 20 par pochette ; plaques emballées individuellement.
Spécification
Spécification
| Surface de culture | 2,89 cmsup2/sup |
| Matériau | Polystyrène |
| Volume (métrique) du puits | 2,5 ml |
| Type | Boîte à un puits de 60 x 15 mm |
| Quantité | 20/paquet, 500/boîte |
| Nb par paquet | 20/boîte |
| Nbre par carton | 500/carton |
| Traitement de surface | Traitée pour culture tissulaire |
| Stérilité | Stérile |