Learn More
Falcon™ Boîte de culture d’organes
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
60 mm
Conditionnement:
500 pièces
Description
- Surfaces planes en polystyrène optiquement transparent pour visualiser les cellules au microscope sans déformation
- La chimie de surface uniforme créée par le traitement au plasma par gaz sous vide favorise l’adhérence des cellules
- Meilleure manipulation des petites boîtes grâce à la conception unique Easy-Grip
- Apyrogènes
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Conditionnées dans des sachets de qualité médicale à ouverture facile
- En PS vierge transparent
- Culture tissulaire standard (TC), traitement de surface Corning™ PrimariaTM et PS non traité pour la culture tissulaire disponibles
Conçu pour la culture cellulaire
- Optique à plat, sans déformation
- Couvercles conçus pour des échanges gazeux optimaux
- Les anneaux d’empilage facilitent l’empilage et la manutention
- Le traitement plasma sous vide modifie de façon permanente et constante la surface de croissance cellulaire
- La surface de culture tissulaire standard est hydrophile et contient une variété de groupes fonctionnels chargés négativement qui favorisent la fixation et la propagation des cellules
- La surface de culture tissulaire Corning Primaria incorpore en outre des groupes fonctionnels contenant de l’azote et il a été démontré qu’elle favorise une meilleure fixation, propagation et différenciation de certains types de cellules
Informations sur la commande
Conditionnées en pochettes de 20.
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Rond |
| Surface de culture | 2,45 cm2 |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Culture cellulaire |
| Type | Plaque de Pétri pour culture cellulaire |
| Nbre par carton | 500/Carton |
| Nb par paquet | 20/Paquet |
| Hauteur (métrique) | 15 mm |
| Diamètre (métrique) | 60 mm |