Learn More
Falcon™ Tubes à essai en polystyrène à fond rond
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
8 mL
14 mL
16 mL
19 mL
Type de bouchon:
Bouchon à clipser
Bouchon à vis
Sans bouchon
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1000/carton
Conditionnement individuel, 500/boîte
En vrac, 1000/boîte
Sachet de 125, 1000/boîte
Sachet de 25 ; 500/boîte
missing translation for 'unitSize'
1000 pièces
500 pièces
Descripción
- Solution largement utilisée et référencée dans les protocoles de laboratoire
- Le bouchon à clipser à double position empêche la perte d’échantillons et permet une manipulation simple
- Stérile, apyrogénicité testée à moins de 0,1 EU/ml (réf. 352008 non stérile)
Le fondement de résultats de recherche cohérents
- Fournir un confinement fiable des échantillons de liquides de laboratoire
- Les tubes en polystyrène sont les mieux adaptés aux procédures nécessitant une grande clarté optique
- Les bouchons à clipser à double position, les parois de jauge plus lourdes et la construction unique offrent un joint sûr et positif
- Matériaux d’emballage de style médical
- Puissance nominale de 1 400 FRC (les allégations FCR se réfèrent à la force centrifuge relative mesurée en g-force pour les matériaux d’une densité relative de 1,0, utilisée dans un rotor approprié avec un support amortissant et des précautions de sécurité corrects. Les tubes utilisés avec des solvants organiques à des températures inférieures à 0°C peuvent avoir des valeurs FCR inférieures.)
- Les dimensions et les volumes du tube sont approximatifs
Especificaciones
Especificaciones
| Couleur de bouchon | Naturel |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Couleur | Transparent |
| Description | 1400 x g |
| Capacité (métrique) | 14 mL |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Matériau | Polystyrène |
| Jetable | Oui |
| Comprend | Bouchon à clipser à deux positions |
| Conditionnement | Sachet de 25 ; 500/boîte |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido