Learn More
Falcon™ Tubes à essai en polystyrène à fond rond
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
8 mL
14 mL
16 mL
19 mL
Type de bouchon:
Bouchon à clipser
Bouchon à vis
Sans bouchon
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1000/carton
Conditionnement individuel, 500/boîte
En vrac, 1000/boîte
Sachet de 125, 1000/boîte
Sachet de 25 ; 500/boîte
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
Description
- Solution largement utilisée et référencée dans les protocoles de laboratoire
- Le bouchon à clipser à double position empêche la perte d’échantillons et permet une manipulation simple
- Stérile, apyrogénicité testée à moins de 0,1 EU/ml (réf. 352008 non stérile)
Le fondement de résultats de recherche cohérents
- Fournir un confinement fiable des échantillons de liquides de laboratoire
- Les tubes en polystyrène sont les mieux adaptés aux procédures nécessitant une grande clarté optique
- Les bouchons à clipser à double position, les parois de jauge plus lourdes et la construction unique offrent un joint sûr et positif
- Matériaux d’emballage de style médical
- Puissance nominale de 1 400 FRC (les allégations FCR se réfèrent à la force centrifuge relative mesurée en g-force pour les matériaux d’une densité relative de 1,0, utilisée dans un rotor approprié avec un support amortissant et des précautions de sécurité corrects. Les tubes utilisés avec des solvants organiques à des températures inférieures à 0°C peuvent avoir des valeurs FCR inférieures.)
- Les dimensions et les volumes du tube sont approximatifs
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Noir |
| Couleur | Transparents |
| Description | 1400 x G |
| Capacité (métrique) | 16 mL |
| Longueur (métrique) | 125 mm |
| Matériau | Polystyrène |
| Jetable | Oui |
| Comprend | Bouchon à vis |
| Conditionnement | Conditionnement individuel, 500/boîte |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus |